ProSave® Safety Storage Ingredient Systems
Product Details & Documents
Les systèmes de stockage et de conteneurs à ingrédients Rubbermaid Commercial avec pelle offrent un accès rapide à une main lorsqu'il est empilé et un outil de mesure intégré qui augmente l'efficacité de la préparation, l'optimisation de l'espace et favorise la conformité en matière de sécurité alimentaire.
- Base en polypropylène (PP), pelle en polycarbonate (PC)
- Barrière FIFO assure une rotation sécurisée des ingrédients
- Fenêtre claire pour une identification facile du contenu
- Le verrouillage sécurise le couvercle et protège la qualité des ingrédients
- Convient aux lave-vaisselle commerciaux
Le système de crochet de pelle breveté permet de ranger la pelle dans le conteneur sans que le manche ne touche les aliments, pour un accès rapide. La construction en toile structurelle industrielle assure durabilité et surfaces lisses pour un nettoyage facile
Certifications: Certifié selon la norme NSF n°3. Conforme au code FDA 3-304.12 pour augmenter le score d’inspection.
Informations de commande: Comprend le conteneur à ingrédients, le couvercle coulissant et la pelle.
Attention: Reproductive Harm per www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications
- Capacité:10 L
- Couleur:blanc
- Matière:PP
- Seq:02
- l×p×h:298×380×216 mm