Conductivity meter, SevenDirect SD30
Conductivity meter SevenDirect SD30
N° de catalogue 662-2391
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Robust bench top meter for accurate conductivity determinations in the lab and near production.
- Large colour touch screen provides direct measurement and easy data entry
- Instructions guide users through the sensor calibration process
- Stores data, such as time stamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically
- Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP 54 in-use)
The large colour touch screen offers a direct menu access, fast data entry and guides users through routine tasks. The instruments supports GLP compliance by storing time stamp, sample, sensor and method IDs with every measurement.
Spécifications
- Désignation:Conductivity meter SevenDirect SD30
- Seq:01
- Précision de la conductivité:0,5% of measured value
- Gamme de température:−30,0…+130,0 °C
- Points d’étalonnage:1 or 2
- Étalonnage:Linear, Manual cell constant
- Modèle:Conductivity meter SevenDirect SD30
- Salinité - Gamme:0,00 - 80,00 psu
- Résistivité - Plage:0,00 - 100,0 MΩ*cm
- Résolution de conductivité:0,001 - 1
- Cat. No.:662-2391
- Exactitude de la températue:±0,1 (0...100 °C)
- TDS - Gamme:0.00 mg/L – 1000 g/L
- Plage de conductivité:0,000 μS/cm - 2000 mS/cm
- Détermination dela température:0,1 °C
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2413Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holderConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 287,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2382Replaceable protective cover for SevenDirect metersConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 47,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2414Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meterConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 337,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2415Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuringConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 21,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2416Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solutionConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 8,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2417Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration positionConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 40,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2418Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensorConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 21,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2419Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 25,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2420Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensorConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 25,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2421Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode armConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 202,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2422Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vesselsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 244,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2423Base plate for the EasyPlace electrode armConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 124,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2424Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 81,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2425Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storageConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 21,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2426Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 27,80 €