pH/ion meter, SevenDirect SD50
pH/Ion meter, SevenDirect SD50 Organic
N° de catalogue 662-2387
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Robust bench top meter for accurate pH and ion determinations in the lab and near production.
- Large colour touch screen provides direct measurement and easy data entry
- Instructions guide users through the sensor calibration process
- Stores data, such as time stamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically
- Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP 54 in-use)
The large colour touch screen offers direct menu access, fast data entry and guides users through routine tasks. The instruments supports GLP compliance by storing time stamp, sample, sensor and method IDs with every measurement
Documents
Spécifications
- Désignation:pH/Ion meter, SevenDirect SD50 Organic
- pH - Gamme:−2,000...+20,000
- mV - Résolution:1 / 0,1
- ISE Gamme:mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
- Gamme de température:−30,0…+130,0 °C
- pH - Résolution:0,1 / 0,01 / 0,001
- Précision - pH:±0,002
- Points d’étalonnage:1 - 5
- Étalonnage:Linear, segmented
- mV - Gamme:−2000,0...+2000,0
- Cat. No.:662-2387
- Exactitude de la températue:±0,1 (0...100 °C)
- mV - Précision:±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
- ISE Précision:mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
- Détermination dela température:0,1 °C
- ISE Résolution:mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2416Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solutionConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 8,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2415Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuringConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 21,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2418Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensorConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 21,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2417Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration positionConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 40,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2419Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 25,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2421Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode armConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 202,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2420Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensorConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 25,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2422Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vesselsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 244,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2423Base plate for the EasyPlace electrode armConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 124,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2424Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 81,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2425Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storageConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 21,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2426Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 27,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2382Replaceable protective cover for SevenDirect metersConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 47,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2413Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holderConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 287,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-2414Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meterConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 337,00 €