[EN]SPOUT TAP 1 * 1 Pce
N° de catalogue WEIG980003
Fournisseur: Dr. Weigert
Frequently Bought Together
Méthanol, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Hexane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol ≥96% (v/v)
Fournisseur: KLINIPATH
Propanol-2 ≥99.5% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol, SupraSolv® pour GC-MS
Fournisseur: Merck
Tubing couplings, rapid, NW 3,2 mm
Fournisseur: BURKLE
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.95% pour synthèse ADN
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propanol-2, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthanol biosourcé ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals