Coupling body plugs
Coupling body plugs
Coupling body plug, with class VI silicone O-ring, MPX series, PC
N° de catalogue CPCCMPX30003M
Fournisseur:   CPC COLDER
Coupling body plugs
N° de catalogue CPCCMPX30003M
Fournisseur:  CPC COLDER
Coupling body plugs
Coupling body plug, with class VI silicone O-ring, MPX series, PC
Prix
1 450,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Class VI coupling body plug with Class VI silicone O-ring.
Spécifications
  • Désignation:
    Coupling body plug, with class VI silicone O-ring, MPX series
  • Matière:
    PC
  • Seq:
    03