[EN]MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES NF 1 * 4 L
N° de catalogue SPCMM4200-4LT
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES NF 1 * 4 L
N° de catalogue SPCMM4200-4LT
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
1,8-Naphtalènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Chloroforme
Fournisseur: Roth Carl
[EN]DIMETHYL SULPHOXIDE (DMSO) ≥99.9 % P 1 * 500 mL
Fournisseur: Roth Carl
Hexane (mélange d'isomères) ≥98.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
1,2-Dichloroéthane 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Hexane 95% pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éthanol absolu Ph. Eur., J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Anhydride heptafluorobutyrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide trifluoroacétique ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane 99.9% stabilisé, AcroSeal® pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylacétamide, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Triméthylpentane ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals