VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert avec lignes de remplissage, 0,10 ml, Fond conique, 6×29 mm, PP, transparent, Non
N° de catalogue 548-1380A
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:6×29 mm
- Capacité:0,10 ml
- Couleur:transparent
- Désignation:Micro-insert avec lignes de remplissage
- Matière:PP
- Seq:05
- Fond:Fond conique