Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR®, Septa 18 mm

VWR®, Septa 18 mm

18 mm, White silicone/blue PTFE, 55° shore A, 1,5 mm
N° de catalogue 548-3221A
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Septa 18 mm
N° de catalogue 548-3221A
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Septa 18 mm
VWR®, Septa 18 mm

18 mm, White silicone/blue PTFE, 55° shore A, 1,5 mm

Prix
923,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.

  • Fits for a broad range of caps
  • Easy exchange
  • Different hardness and septa thickness available

Septa choice depends on the application.

Documents

Spécifications
  • Ø:
    18 mm
  • Dureté:
    55° shore A
  • Septum:
    White silicone/blue PTFE
  • Seq:
    05
  • Épaisseur:
    1,5 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.