VWR®, Inserts for Shell Vials
Micro-insert, 13 mm top, 0,30 ml, Conical bottom, 6×43,5 mm, Borosilicate glass 5.1, incolore, Non
N° de catalogue 548-0050A
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:6×43,5 mm
- Capacité:0,30 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro-insert, 13 mm top
- Matière:Borosilicate glass 5.1
- Seq:02
- Fond:Conical bottom