VWR®, Inserts for Shell Vials
Micro-insert, 13 mm top, 0,10 ml, Conical bottom, 5×34 mm, Borosilicate glass 5.1, incolore, Non
Catalog # 548-0044A
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:5×34 mm
- Capacité:0,10 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro-insert, 13 mm top
- Matière:Borosilicate glass 5.1
- Seq:01
- Fond:Conical bottom