Temperature probes
Temperature probes
Sensor, G ³/₄, for flow or return, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
N° de catalogue HUBE10142
Fournisseur:   HUBER
Temperature probes
N° de catalogue HUBE10142
Fournisseur:  HUBER
Temperature probes
Temperature probes
Sensor, G ³/₄, for flow or return, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
Prix
565,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −90…+200 °C
  • Désignation:
    Sensor, G ³/₄, for flow or return
  • Longueur:
    1,5 m
  • Seq:
    01
  • Ø×L:
    - mm