Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Plastic drum, 200 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 28224.550
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:∼1,38 g/ml
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC28224.296_SPEC_FR.pdf P20_VWRC28224.365_SPEC_FR.pdf P20_VWRC28224.445_SPEC_FR.pdf spec_VWRC28224.296 spec_VWRC28224.296_fr
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR® Nitrogen Determination According to Kjeldahl
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titre (%):34 - 36 %
- Density (20/4):1,370 - 1,390
- Métaux lourds (en Pb):5 ppm max.
- Cl (chlorure):100 ppm max.
- SO4 (Sulfate):0,02% max.
- Fe (fer):5 ppm max.
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:200 L