Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
Capteur numérique externe de température et d'humidité ; Longueur 1,2 m, –40...+90 °C, 0 - 100 % HR
IMECM2S-200
: tempmate
- Désignation:Capteur numérique externe de température et d'humidité ; Longueur 1,2 m, –40...+90 °C, 0 - 100 % HR
- Seq:02