Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
Capteur de température numérique externe ; Longueur 1,2 m, –40...+90 °C
N° de catalogue IMECM2S-100
Fournisseur: tempmate
Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
N° de catalogue IMECM2S-100
Fournisseur: tempmate
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Capteur de température numérique externe ; Longueur 1,2 m, –40...+90 °C
- Seq:03
- Cat. No.:IMECM2S-100