[EN]350UL U-2D PLATE SYSTEM RSA-PRO X 1 * 6 Pce
Catalogus # MICS95296-350-P-PK
Leverancier: MICROSOLV
[EN]350UL U-2D PLATE SYSTEM RSA-PRO X 1 * 6 Pce
Catalogus # MICS95296-350-P-PK
Leverancier: MICROSOLV
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Leverancier: HEATHROW
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Leverancier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Leverancier: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Leverancier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Leverancier: KIMBERLY CLARK