ContactUsLinkComponent
Tork Cleaning Cloth Handy Box, chiffon de nettoyage, non-tiss bleu, largeur feuille 35.5cm, longueur feuille 41.5cm, 210 feuilles, systme W7 1 * 210 Pce
Catalog # SCAA510272
Supplier:  Essity
undefined
Tork Cleaning Cloth Handy Box, chiffon de nettoyage, non-tiss bleu, largeur feuille 35.5cm, longueur feuille 41.5cm, 210 feuilles, systme W7 1 * 210 Pce
Catalog # SCAA510272
Supplier:  Essity
Frequently Bought Together