Boîtes à compartiments
Boîtes à compartiments
15-compartment box, with 45×45 mm compartment sizes, 285×177×25 mm
Catalog # 216-2487
Supplier:   MULTIROIR
Boîtes à compartiments
Catalog # 216-2487
Supplier:  MULTIROIR
Boîtes à compartiments
Boîtes à compartiments
15-compartment box, with 45×45 mm compartment sizes, 285×177×25 mm
Price
250,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Les boîtes à compartiments sont adaptées au stockage, au transport et à la présentation de petites pièces. Tous les modèles sont munis d'un couvercle parfaitement transparent afin de mettre en valeur le contenu des boîtes.
  • Le couvercle haute transparence offre une visibilité optimale du contenu
  • Matériau vierge 100% recyclable
  • Matériau de la boîte : Copolymère butadiène-styrène
  • Matériau des inserts : Polystyrène
  • Couvercle transparent avec fermeture sécurisée par simple pression
  • Parfaite stabilité d'empilage
Les boîtes sont équipées d'inserts amovibles blancs. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui sont solides et durables. L'épaisseur du matériau, la conception soignée et la qualité du design en font d'excellentes boîtes de présentation pour les professionnels.
Specifications
  • Désignation:
    15-compartment box, with 45×45 mm compartment sizes
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    285×177×25 mm