Boîtes tout usage
2 L, 167×167×145 mm
Catalog # 216-2474
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
Gamme de boîtes pratiques en PP en 9 tailles différentes, 5 rondes et 4 carrées, allant de 0,25 à 8 L.
- Qualité alimentaire
- Couvercles souples et flexibles
- Surface antidérapante adaptée au congélateur et au réfrigérateur
- Résistantes aux acides et aux alcalis
- Résistantes au froid et à la chaleur –20 à +100 °C
Toutes les boîtes sont dotées d'un couvercle souple et flexible, assurant une fermeture hermétique ainsi qu'un montage et un démontage faciles.
La surface des boîtes est légèrement rugueuse et offre une fonction "antidérapante" même avec des mains mouillées.
Faciles à nettoyer, ces boîtes de rangement utilitaires pour laboratoires sont empilables et peuvent être placées au congélateur ou au réfrigérateur.
Specifications
- Capacité:2 L
- Seq:04
- l×p×h:167×167×145 mm