Plaques à 24 puits
Deep well plates with lid, incolore, 846×127×45 mm, +, 10,4 ml
N° de catalogue THMS931568
Fournisseur: THOMSON INSTRUMENT
Aller à :
Product Details & Documents
Les plaques Thomson 24 puits sont un excellent choix pour les applications de stockage et de culture cellulaire.
Disponible en plaques filtrantes ainsi qu'en plaques stériles.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Stérile:+
- Couleur:incolore
- Désignation:Deep well plates with lid
- l×p×h:846×127×45 mm
- Volume puits:10,4 ml
- Cat. No.:THMS931568
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



