0,00 €
Saisie de commande
/
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Belgium
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose 99,5%
D(+)-Mannose 99,5%
Bottle, 500 g
APOSBIM0134-500G
:
Apollo Scientific
D(+)-Mannose 99,5%
APOSBIM0134-500G
:
Apollo Scientific
:
3458-28-4
D(+)-Mannose 99,5%
Bottle, 500 g
:
3458-28-4
109,00 €
1 * 500 g
-
+
Heavy metals: <10ppm
:
(2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
:
3458-28-4
:
C₆H₁₂O₆
:
MFCD00064122
:
180.16 g/mol
:
133…140 °C
:
1,54 g/cm³ (25 °C)
:
Température ambiante
:
222-392-4
Type de conditionnement:
Bottle
Cdt:
500 g
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
#: 102495D
: VWR Chemicals