γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Bottle, 50 g
N° de catalogue APOSBIM1016-50G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
γ-Cyclodextrine
N° de catalogue APOSBIM1016-50G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  17465-86-0
γ-Cyclodextrine
Bottle, 50 g
Numéro CAS:  17465-86-0
Prix
116,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonymes:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • Numéro CAS:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • Numéro MDL:MFCD00009595
  • Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    50 g
Spécifications