γ-Cyclodextrine 98%
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSBIB6136-25G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
γ-Cyclodextrine 98%
N° de catalogue APOSBIB6136-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  17465-86-0
γ-Cyclodextrine 98%
Bottle, 25 g
Numéro CAS:  17465-86-0
Prix
46,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • Numéro CAS:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • Numéro MDL:MFCD00009595
  • Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g
Spécifications