D(+)-Tréhalose dihydraté
D(+)-Tréhalose dihydraté
Bottle, 1 kg
  APOSBIT0136-1KG
D(+)-Tréhalose dihydraté
  APOSBIT0136-1KG
 :  6138-23-4
D(+)-Tréhalose dihydraté
Bottle, 1 kg
 :  6138-23-4
43,50 €
1 * 1 kg
 :  Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
  •  :6138-23-4
  •  :C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
  •  :MFCD00071594
  •  :378.33 g/mol
  •  :97…99 °C
  •  :Température ambiante
  •  :202-739-6
Documents
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg