Digitonin
Bottle, 250 mg
N° de catalogue APOSBID3301-250MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonymes: Digitonin
- Numéro CAS:11024-24-1
- Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numéro MDL:MFCD00077729
- Poids moléculaire:1229.312 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Documents
APOSBID3301-250MG_TDS_EN
Product specification
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:250 mg