Plaque J.T.Baker® à 384 puits.
Plaques PP, transparent, 5 - 180 µl, -, 200 µl
Catalog # 43004-0200
Supplier: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
Disponible en PP pour les systèmes automatisés de dépistage et de stockage.
- Code alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
- Puits carrés pour un volume accru
- Fond en V pour une importante récupération des échantillons
- Cadre élevé (3 mm) pour un empilement stable et sans glissement
La plaque J.T.Baker® à 384 puits est idéale pour les petits volumes d'échantillons.
Documents
Specifications
- Volume de travail recommandé:5 - 180 µl
- Stérile:-
- Couleur:transparent
- Désignation:Plaques PP
- Volume puits:200 µl
- Cat. No.:43004-0200
- Certification environnementale:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact