QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
QUANTOFIX Dioxyde de chlore 3000, 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 - mg/L, Réaction redox (iodure de potassium / indicateur redox), 40×40×120 mm (package), 100 test(s)
Catalog # MANA91357
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Jump to:
Product Details & Documents
Bandelettes de test semi-quantitatives pour la détermination du dioxyde de chlore.
- Dioxyde de chlore - 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L Dioxyde de chlore - Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2)
Idéales pour une analyse rapide et facile du dioxyde de chlore directement sur site. Aucune maintenance ni étalonnage requis.
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Specifications
Specifications
- Méthode chimique:Réaction redox (iodure de potassium / indicateur redox)
- Désignation:QUANTOFIX Dioxyde de chlore 3000
- Dimensions:40×40×120 mm (package)
- Tests par set:100 test(s)
- Plage de mesure:0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 - mg/L
- Paramètre:All reagents included
- Cat. No.:MANA91357
- Durée de conservation (mois):30 (from production)
- Poids:42.8 g
- Contenu:100 test strips in a tube, instruction leaflet
- Instrument:No
- Plateforme:Semi-quantitative test strips
- Method:Dioxyde de chlore - Réaction redox (Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2))
- Conformités:No hazardous material