Human CD62E ELISA Set (without plates)
Human CD62E ELISA Set (without plates), 10×96 tests
N° de catalogue ABCAAB47348-10X96
Fournisseur: Abcam
Human CD62E ELISA Set (without plates)
N° de catalogue ABCAAB47348-10X96
Fournisseur: Abcam
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Human CD62E ELISA Set (without plates)
- Tests par set:10×96 tests
- Type de test:Sandwich
- Méthode de détection:Colorimetric
- Primary antibody reactivity:Human
- Portée de détection:1 - 32 ng/ml
- Type déchantillon:Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Time to Results:2 h 15 min
- Température de stockage:4 °C
- Cat. No.:ABCAAB47348-10X96
- Format:Pre-coated
- Cible:CD62E
- Sensibilité:0,5 ng/ml
- Durée du test:Multiple steps
- Regulatory status:RUO