QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
QUANTOFIX Chlorine dioxide 15, 0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 - mg/L, Réaction colorée avec un dérivé de triazine, 40×40×120 mm (package), 50 test(s)
N° de catalogue MANA91355
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
N° de catalogue MANA91355
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Bandelettes de test semi-quantitatives pour la détermination du dioxyde de chlore.
- Dioxyde de chlore - 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L Dioxyde de chlore - Jaune → vert foncé (champ 1), incolore → brun-noir (champ 2)
Idéales pour une analyse rapide et facile du dioxyde de chlore directement sur site. Aucune maintenance ni étalonnage requis.
:
:
:
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Réaction colorée avec un dérivé de triazine
- Désignation:QUANTOFIX Chlorine dioxide 15
- Dimensions:40×40×120 mm (package)
- Tests par set:50 test(s)
- Plage de mesure:0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 - mg/L
- Paramètre:All reagents included
- Cat. No.:MANA91355
- Durée de conservation (mois):24 (from production)
- Poids:35 g
- Contenu:50 test strips in a tube, instruction leaflet
- Instrument:No
- Plateforme:Semi-quantitative test strips
- Method:Dioxyde de chlore - Réaction redox (incolore → rose)
- Conformités:No hazardous material