Vessel dilators, balanced instruments
Acier inoxydable, 150 mm, Suture tying platform, Straight, Ø 0,3 mm
N° de catalogue FSCI18602-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
N° de catalogue FSCI18602-15
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03
- Style de pointe:Suture tying platform
- Tip size:Ø 0,3 mm
- Tip shape:Straight