Titanium micro serrefines
Strong clamp press, 125 g, Titane, 13 mm, Serrated, Straight, 4×0,75 mm
N° de catalogue FSCI18555-04
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Titanium micro serrefines
N° de catalogue FSCI18555-04
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Titanium micro serrefines
Titanium micro serrefines
Strong clamp press, 125 g, Titane, 13 mm, Serrated, Straight, 4×0,75 mm
Prix
133,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Strong clamp press, 125 g
  • Longueur:
    13 mm
  • Matière:
    Titane
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    4×0,75 mm
  • Tip shape:
    Straight