Titanium micro serrefines
Light clamp press, 85 g, Titane, 16 mm, Serrated, Straight, 8×2 mm
N° de catalogue FSCI18555-02
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Light clamp press, 85 g
- Longueur:16 mm
- Matière:Titane
- Seq:03
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:8×2 mm
- Tip shape:Straight