Vessel cannulation forceps
0,6 mm Ext.Ø tubing size, Inox, 135 mm, Angled
N° de catalogue FSCI18406-13
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:0,6 mm Ext.Ø tubing size
- Longueur:135 mm
- Matière:Inox
- Seq:03
- Tip shape:Angled