Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Acier inoxydable, 11 mm, Straight, 5,5×1,5 mm
N° de catalogue FSCI18040-22
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Longueur:11 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Tip size:5,5×1,5 mm
- Tip shape:Straight