Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Acier inoxydable, 7 mm, Straight, 3,5×1 mm
N° de catalogue FSCI18040-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Longueur:7 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:01
- Tip size:3,5×1 mm
- Tip shape:Straight