Dumont vessel cannulation forceps
0,5 mm OD tubing size, Inox, 110 mm, Angled
N° de catalogue FSCI11281-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont vessel cannulation forceps
N° de catalogue FSCI11281-11
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:0,5 mm OD tubing size
- Longueur:110 mm
- Matière:Inox
- Seq:03
- Tip shape:Angled
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



