Extra fine Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Smooth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11158-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
N° de catalogue FSCI11158-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:09
- Style de pointe:Smooth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight