S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Acier inoxydable, 110 mm, Angled (10°), Ø 0,1 mm
N° de catalogue FSCI00126-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
N° de catalogue FSCI00126-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Acier inoxydable, 110 mm, Angled (10°), Ø 0,1 mm
Prix
333,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    110 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Tip size:
    Ø 0,1 mm
  • Tip shape:
    Angled (10°)