Adaptateurs filetés, TYPE D, b.safe
En PTFE/PPS, GL 45 (femelle), NS 29/32
590-0206
Pour le montage de composants avec cône rodé NS 29/32 sur bouteilles et récipients avec filetage GL 45.
- Restez flexible et indépendant
- Avec poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.
- Rodage femelle:NS 29/32
- Filetage:GL 45 (femelle)
- Désignation:En PTFE/PPS
- Seq:01