Accessoires pour REVOLVE
Stage insert
N° de catalogue ECHLHLDR0007
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Stage insert
- Seq:09
- Cat. No.:ECHLHLDR0007
- Affichage:Écran 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixels/pouce)
- Sonde:CMOS
- Sortie:USB
- Caméra:80 MP couleur
- Mode d'observation:Fond clair et contraste de phase
- Exigence électrique:168 - 240 VA (50/60 Hz)