Sodium L(+)-ascorbate 98%
Sodium L(+)-ascorbate 98%
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSOR922808-500G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Sodium L(+)-ascorbate 98%
N° de catalogue APOSOR922808-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  134-03-2
Sodium L(+)-ascorbate 98%
Bottle, 500 g
Numéro CAS:  134-03-2
Prix
72,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Numéro CAS:134-03-2
  • Formule:C₆H₇NaO₆
  • Numéro MDL:MFCD00082340
  • Poids moléculaire:198.11 g/mol
  • Point de fusion:219…221 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 g