4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSOR923091-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
N° de catalogue APOSOR923091-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 120-47-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:120-47-8
- Formule:C₉H₁₀O₃
- Numéro MDL:MFCD00002353
- Poids moléculaire:166.18 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g