Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR923091-100G
Fournisseur:   Apollo Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
N° de catalogue APOSOR923091-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  120-47-8
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

Bottle, 100 g

Numéro CAS:  120-47-8
Prix
21,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:120-47-8
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002353
  • Poids moléculaire:166.18 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g

Spécifications