Morpholine 99%
Bottle, 500 g
APOSOR13977-500G
- :110-91-8
- :C₄H₉NO
- :MFCD00005972
- :87.12 g/mol
- :129 °C
- :–7…–5 °C
- :–7 to –5 °C
- :0,996 g/cm³ (25 °C)
- :31 °C
- :Température ambiante
- :203-815-1
- :2054
- :8+3,I
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g