Ninhydrine 99%
Ninhydrine 99%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR2351-100G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Ninhydrine 99%
N° de catalogue APOSOR2351-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  485-47-2
Ninhydrine 99%
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  485-47-2
Prix
89,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • Numéro CAS:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00003791
  • Poids moléculaire:178.14 g/mol
  • Point de fusion:250 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-618-1
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g