O411 98+%
O411 98+%
Bottle, 250 mg
N° de catalogue APOSOR21534-250MG
Fournisseur:   Apollo Scientific
O411 98+%
N° de catalogue APOSOR21534-250MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  175135-47-4
O411 98+%
Bottle, 250 mg
Numéro CAS:  175135-47-4
Prix
309,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • Numéro CAS:175135-47-4
  • Formule:C₁₆H₁₅NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00067778
  • Poids moléculaire:253.30 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    250 mg