Quinoléine 98%
Bottle, 250 g
N° de catalogue APOSOR45105-250G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:91-22-5
- Formule:C₉H₇N
- Numéro MDL:MFCD00006736
- Poids moléculaire:129.16 g/mol
- Point d'ébullition:236…238 °C
- Point de fusion:–17…–13 °C
- Point de fusion:–17 to –13 °C
- Densité:1,093 g/cm³ (25 °C)
- Point d'éclair:101 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:250 g