Phénol solution 5% (p/v)
Phénol solution 5% (p/v)
500 mL
N° de catalogue SPCMP-259-500ML
Santé
Corrosif
Fournisseur:   Spectrum Chemical
Phénol solution 5% (p/v)
N° de catalogue SPCMP-259-500ML
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  108-95-2
Phénol solution 5% (p/v)
500 mL
Numéro CAS:  108-95-2
Prix
65,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Synonymes:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • Numéro CAS:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • Numéro MDL:MFCD00002143
  • Poids moléculaire:94.11 g/mol
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (w/v):
    4.9-5.1 %
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL