Phénol solution 5% (p/v)
Plastic, 1 L
N° de catalogue SPCMP-259-1LTPL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Phénol solution 5% (p/v)
N° de catalogue SPCMP-259-1LTPL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Numéro CAS: 108-95-2
Aller à :
Product Details & Documents
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Synonymes: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numéro CAS:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Poids moléculaire:94.11 g/mol
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (w/v):4.9-5.1 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic
- Cdt:1 L