[EN]TEST DYE 13 (EVAPORATED) IN 10ML VIA 1 * 1 Pce
N° de catalogue CAMA032.8013
Fournisseur: CAMAG
Frequently Bought Together
Acide iodhydrique 57% stabilisé pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Colonnes chromatographiques avec robinet fritté, en PTFE ou à vanne
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
ARTIFICIAL ECCRINE SWEAT-SEBUM EMULSION 1 * 250 mL
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]CALIBRATOR 26 1 * 1 VIA
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
[EN]BIOTECTOR 1.8N SULFURIC ACID 80MG/L 1 * 20 L
Fournisseur: Hach
HUMAN TNF- CALIBRATOR 1 * 1 VIA
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
[EN]IGG1 ISOTYPE CONTROL D270N 1 * 1 mg
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
50 TABLETTES MOLYBDATE LR N°2 PHOTOMÈTRE 1 * 50 Pce
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
POTASSIUM CYANURE EN SOLUTION 1 * 100 mL
Fournisseur: PROLABO CMP
Potassium hydroxyde ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific