Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ingrédients de base

Ingrédients de base

HiVeg™ Hydrolysate, 500 g
N° de catalogue HIMERM014V-500G
Fournisseur:   HIMEDIA
Ingrédients de base
N° de catalogue HIMERM014V-500G
Fournisseur:  HIMEDIA
Numéro CAS:  
Ingrédients de base

HiVeg™ Hydrolysate, 500 g

Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    HiVeg™ Hydrolysate
  • Cat. No.:
    HIMERM014V-500G
  • Température de stockage:
    15…25 °C

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.